Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)silane, 97%
Beskrivelse
Tris(trimethylsilyl)silan bruges i hydrosilyleringer af carbonyler, radikalreaktioner, reduktioner af syrechlorider og carbon-halogenbindinger. Det virker en mediator af radikale reaktioner og anses for at være en ikke-toksisk erstatning for tri-n-butylstannan i radikale reaktioner. Det danner komplekser med overgangsmetaller og hovedgruppeelementer. Yderligere anvendes det i carbon-carbon-bindingsdannende reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tris(trimethylsilyl)silan anvendes til hydrosilyleringer af carbonyler, radikalreaktioner, reduktioner af syrechlorider og carbon-halogenbindinger. Det virker en mediator af radikale reaktioner og anses for at være en ikke-toksisk erstatning for tri-n-butylstannan i radikale reaktioner. Den danner komplekser med overgangsmetaller og hovedgruppeelementer. Yderligere anvendes det i carbon-carbon-bindingsdannende reaktioner.
Opløselighed
Blandbar med pentan, ether, toluen og tetrahydrofuran. Sparsomt blandbar med acetone og acetonitril. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 82°C to 84°C (12mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Tris(trimethylsilyl)silane |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1923953 |
| Flammepunkt | 55°C (131°F) |
| Merck Index | 14,9757 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water. |
| Formel vægt | 248.67 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tris(trimethylsilyl)silane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(trimethylsilyl)silane