Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)silane, 96%
Artikelnummer. 10667504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667504 25 mL Glasflaske 25ml
10174780 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291060250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1873-77-4
Molekylær formel C9H28Si4
Molekylvægt (g/mol) 248.66
MDL nummer MFCD00077893
InChI nøgle SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan
SMIL C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl)silane
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 25 mL
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Lineær formel ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Flammepunkt 55°C
Merck Index 15, 9934
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 248.66
Procent renhed 96%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4890 to 1.491
Specifik vægtfylde 0.8
Tæthed 0.8000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.