Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl) fosfit, 95%
Artikelnummer. 11363327
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363327 2 g 2g
11353327 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017159.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1795-31-9 | C9H27O3PSi3 | 298,541 g/mol
Tris(trimethylsilyl)phosphit er et reagens, der anvendes til mild fremstilling af bis(TMS)-phosphonater (Arbuzow-reaktion). Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1795-31-9
Molekylær formel C9H27O3PSi3
Molekylvægt (g/mol) 298.541
MDL nummer MFCD00015588
InChI nøgle VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
IUPAC navn tris(trimethylsilyl)phosphit
SMIL C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl) phosphite
Tæthed 0.893 g/mL
Kogepunkt 80 °C (8 mmHg)
Brydningsindeks 1.409
Mængde 2 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 298.54
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske