Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl) fosfit, 92%
Artikelnummer. 10537020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537020 100 g Glasflaske 100g
10341720 5 g Glasflaske 5g
10129359 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428521000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1795-31-9 | C9H27O3PSi3 | 298,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1795-31-9
Molekylær formel C9H27O3PSi3
Molekylvægt (g/mol) 298.54
MDL nummer MFCD00015588
InChI nøgle VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
IUPAC navn tris(trimethylsilyl)phosphit
SMIL C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl) phosphite
Farve Farveløs
Tæthed 0.8930g/mL
Kogepunkt 78,0 °C til 81,0 °C (8,3 mmHg)
Flammepunkt 66 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel P[OSi(CH3)3]3
Brydningsindeks 1,4080 til 1,4110 (20 °C, 589 nm)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.893
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
Formel vægt 298.54
Procent renhed 92%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl) phosphite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.