Få mere at vide
[Tris(trimethylsilyl)]phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10547231 1 mL 1ml
10666281 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291700010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15573-38-3
Molekylær formel C9H27PSi3
MDL nummer MFCD00015487
InChI nøgle OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphine, tris trimethylsilyl phosphane, phosphine, tris trimethylsilyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl disilaphosphane, tris trimethylsilyl phosphine in hexane, pubchem6456, acmc-1btki, tris-trimethylsilyl phosphine, phosphine,tris trimethylsilyl
PubChem CID 272683
IUPAC navn tris(trimethylsilyl)phosphan
SMIL C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Tris(trimethylsilyl)]phosphine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.86g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske pakket i dåse
Lineær formel [(CH3)3Si]3P
Mængde 1 mL
Molekylvægt (g/mol) 250.544
Formel vægt 250.54
Fysisk form Væske