Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(trimethylsilyl)guanine |
| CAS | 18602-85-2 |
| Molekylær formel | C14H29N5OSi3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N,9-Bis(trimethylsilyl)-6-[(trimethylsilyl)oxy]-9H-purin-2-amine, 2,6,9-Tris(trimethylsilyl)guanine, 6-(Trimethylsiloxy)-9-(trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)amino]-9H-purine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H29N5OSi3/c1-21(2,3)18-14-16-12-11(13(17-14)20-23(7,8)9)15-10-19(12)22(4,5)6/h10H,1-9H3,(H,16,17,18) |
| SMIL | C[Si](C)(C)Nc1nc(O[Si](C)(C)C)c2ncn(c2n1)[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | N,9-bis(trimethylsilyl)-6-trimethylsilyloxypurin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.67 |
| Formel vægt | 367.168 |