Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl) borate, 98%
Artikelnummer. 11332446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332446 25 g 25g
11322446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06277.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.377 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4325-85-3
Molekylær formel C9H27BO3Si3
Molekylvægt (g/mol) 278.377
MDL nummer MFCD00051588
InChI nøgle YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
PubChem CID 78020
IUPAC navn tris(trimethylsilyl)borat
SMIL B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl) borate
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.834
Kogepunkt 183°C to 185°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Brydningsindeks 1.3861
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1772733
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 278.38
Procent renhed 98%