Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)amine, 99%
Artikelnummer. 10311903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10311903 5 g Glasflaske 5g
10518283 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378770050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1586-73-8 | C9H27NSi3 | 233.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1586-73-8
Molekylær formel C9H27NSi3
Molekylvægt (g/mol) 233.58
MDL nummer MFCD00047990
InChI nøgle PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74110
IUPAC navn [[bis(trimethylsilyl)amino]-dimethylsilyl]methan
SMIL C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl)amine
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 72°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel N(Si(CH3)3)3
Mængde 5 g
Synonym tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 233.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk