Få mere at vide
Tris(trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium(III)
Artikelnummer. 11339279
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339279 5 g 5g
11329279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088481.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34830-11-0 | C36H45EuF9O6 | 896.7 g/mol
Optisk aktivt NMR-skiftreagens. Anvendes med Ag(fod) til enantiomer opløsning af sec-butylisothiouroniumchlorid. Også reaktant involveret i syntese af europiumacetylcamphoratphosphinoxidkomplekser og reaktioner med 1,10-N,N-phenanthrolindioxidderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34830-11-0
Molekylær formel C36H45EuF9O6
Molekylvægt (g/mol) 896.7
MDL nummer MFCD00074803
InChI nøgle YXJPWWGLCOPUGI-UFRADDTFSA-N
Synonym eu tfc 3, eu facam 3, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene---camphorate, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-+-camphorate, tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato europium iii, tris 3-trifluoroacetyl-d-camphorato europium iii, europium iii tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorate
PubChem CID 71310195
IUPAC navn europium;(2E)-4,7,7-trimethyl-2-(2,2,2-trifluor-1-hydroxyethyliden)bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.[Eu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III)
Smeltepunkt 195°C to 198°C
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 893.68
Fysisk form Krystallinsk