Få mere at vide
Tris(tridecyl) Trimellitate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(tridecyl) Trimellitate |
| CAS | 94109-09-8 |
| Molekylær formel | C48 H84 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2,4-Tritridecyl Ester, 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid Tritridecyl Ester, Trimellitic Acid Tritridecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C48H84O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-39-52-46(49)43-37-38-44(47(50)53-40-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)45(42-43)48(51)54-41-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h37-38,42H,4-36,39-41H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCCCCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | tritridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 757.177 |
| Formel vægt | 756.627 |