Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Tricine-SDS løbebuffer (10X), katodebuffer, pH 8,3
Beskrivelse
Tris Tricine Gel Elektroforese bruges rutinemæssigt til adskillelse af små proteiner og peptider med en molekylvægt på I til 100 kDa. Det bruges til proteinanalyse. Denne type gel er perfekt egnet til adskillelse og identifikation af proteiner i prøver, der kun indeholder nogle få forskellige proteiner til prøver, der indeholder komplekse blandinger (f.eks. fra celleekstrakter).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycine, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium