missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(tetrabutylammonium) Hydrogen Pyrophosphate, TRC

Artikelnummer. 30456669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456669 5 g
30454559 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8846005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76947-02-9
Molekylær formel C48H109N3O7P2
Molekylvægt (g/mol) 902.34
Synonym Tris(tetrabutylammonium) Pyrophosphate, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium) Diphosphate
IUPAC navn [hydroxy(oxido)phosphoryl] phosphate;tetrabutylazanium
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris(tetrabutylammonium) Hydrogen Pyrophosphate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
Formel vægt 901.7741
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.