Få mere at vide
Tris, PlusOne™ , Cytiva
Artikelnummer. 11535005 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11535005
Brand: Life Science products Cytiva 17132101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til 2-D elektroforese. Tris, PlusOne™ , Cytiva er velegnet til fremstilling af elektroforesebuffer.
  • Kvalificeret til 2-D elektroforese
  • Tris (tris[hydroxymethyl]aminoethan)
  • Forbereder buffer med pH-område fra 7,2 til 9,0.
  • Anvendes i PAGE og Sequencing
  • Opløselig i koldt vand og varmt vand, methanol
  • Fast fysisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris
Navn note Suitable for preparing electrophoresis buffer in the range 7.2 to 9.0
CAS 77-86-1
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.8 to 100.1%
Molekylær formel C4H11NO3
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formel vægt 121.14
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris, 500 g
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.