Få mere at vide
Tris-phosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185060 250 g Glasflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 10185060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264952500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6992-39-8 | C4H14NO7P | 219.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-phosphate
Navn note 98%
CAS 6992-39-8
Smeltepunkt 168.0°C to 172.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H14NO7P
Lineær formel NH2C(CH2OH)3·H3PO4
MDL nummer MFCD00043285
Mængde 250 g
Synonym tris phosphate, tris phosphate monobasic, tris hydroxymethyl aminomethane phosphate, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium dihydrogen phosphate, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; phosphoric acid, mono tris hydroxymethyl aminomethane phosphate, phosphoric acid; tris buffer, trisphosphate, c4h11no3.h3o4p, mono-tris phosphate
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/100 mL.
InChI nøgle JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;phosphorsyre
Molekylvægt (g/mol) 219.13
PubChem CID 3083992
ChEBI CHEBI:67098
Formel vægt 219.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver