Få mere at vide
Tris(Pentafluorophenyl)borane Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30450293
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30450293 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30450293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8008052.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(Pentafluorophenyl)borane Hydrate
CAS 1246935-88-5
Molekylær formel C18BF15 •H2O
Mængde 2.5 g
Synonym Tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane, BF 15, Perfluorotriphenylboron Hydrate, Perfluorotrisphenylborane, Tri(pentafluorophenyl)boron Hydrate, Tri(perfluorophenyl)borane Hydrate, Tris(pentafluorophenyl)borane, Tris(pentafluorophenyl)boron Hydrate, Tris(perfluorophenyl)borane Hydrate, Tris(perfluorophenyl)boron Hydrate
InChI formel InChI=1S/C18BF15.H2O/c20-4-1(5(21)11(27)16(32)10(4)26)19(2-6(22)12(28)17(33)13(29)7(2)23)3-8(24)14(30)18(34)15(31)9(3)25;/h;1H2
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F.O
IUPAC navn tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 511.98
Formel vægt 529.9959