Få mere at vide
Tris(p-nitrophenyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(p-nitrophenyl)amine |
| CAS | 20440-93-1 |
| Molekylær formel | C18 H12 N4 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitro-N,N-bis(4-nitrophenyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.31 |
| Formel vægt | 380.0757 |