Få mere at vide
Tris(p-nitrobenzyl) Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(p-nitrobenzyl) Phosphate |
| CAS | 66777-93-3 |
| Molekylær formel | C21H18N3O10P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Nitro-benzenemethanol Phosphate, NSC 401698 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N3O10P/c25-22(26)19-7-1-16(2-8-19)13-32-35(31,33-14-17-3-9-20(10-4-17)23(27)28)34-15-18-5-11-21(12-6-18)24(29)30/h1-12H,13-15H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(COP(=O)(OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | tris[(4-nitrophenyl)methyl] phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.36 |
| Formel vægt | 503.073 |