Få mere at vide
Tris(p-aminophenyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(p-aminophenyl)amine |
| CAS | 5981-09-9 |
| Molekylær formel | C18 H18 N4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Tris(4-Aminophenyl)Amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H,19-21H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)N(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3 |
| IUPAC navn | 4-N,4-N-bis(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vægt | 290.1531 |