Få mere at vide
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine, TRC
Artikelnummer. 30450139
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450139 10 g
30451807 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT87634510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33329-35-0
Molekylær formel C15H36N4
Molekylvægt (g/mol) 272.47
Synonym N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]-N',N'-dimethyl-1,3-propanediamine, 3,3',3' '-Tris(dimethylamino)-tripropylamine (8CI), Jeffcat Z 80, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]-N',N'-dimethyl-1,3-propanediamine, Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine
IUPAC navn N',N'-bis[3-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine
SMIL CN(C)CCCN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H36N4/c1-16(2)10-7-13-19(14-8-11-17(3)4)15-9-12-18(5)6/h7-15H2,1-6H3
Formel vægt 272.294