Få mere at vide
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438590
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438590 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11438590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044395.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41836-23-1
Molekylær formel C18H54N3NdSi6
Molekylvægt (g/mol) 625.403
MDL nummer MFCD03427089
InChI nøgle LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris n,n-bis trimethylsilyl amide neodymium iii, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine neodymium iii salt, 2,2,6,6-tetramethyl-n,n,3,5-tetrakis trimethylsilyl-3,5-diaza-2,6-disila-4-neodymaheptan-4-amine
PubChem CID 4397443
IUPAC navn bis(trimethylsilyl)azanid;neodym(3+)
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]neodymium (III)
Smeltepunkt 156 °C til 159 °C
Farve Lilla
Lineær formel [[(CH3)3Si]2N]3Nd
Mængde 5 g
FN nummer UN3396
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 625.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver