Få mere at vide
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III), 97%
Artikelnummer. 11478560
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478560 5 g 5g
11468560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044381.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35788-99-9 | C18H54LaN3Si6 | 620,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35788-99-9
Molekylær formel C18H54LaN3Si6
Molekylvægt (g/mol) 620.066
MDL nummer MFCD00271009
InChI nøgle ZDYNTRMQDURVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum tris bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino lanthanum, bis trimethylsilyl azanide; lanthanum 3+, acmc-20ako2, lanthanum tris hexamethyldisilazide, lanthanum 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, lanthanum tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, lanthanum iii tris n,n-bis trimethylsiyl amide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, lanthanum 3+ salt 3:1
PubChem CID 6093756
IUPAC navn bis(trimethylsilyl)azanid;lanthan(3+)
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]lanthanum (III)
Smeltepunkt 149 °C til 152 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 2 °C (36 °F)
Lineær formel [[(CH3)3Si]2N]3La
Mængde 5 g
FN nummer UN3396
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 620.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)