Få mere at vide
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III), 97%
Artikelnummer. 11468560
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468560 1 g 1g
11478560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35788-99-9 | C18H54LaN3Si6 | 620,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35788-99-9
Molekylær formel C18H54LaN3Si6
Molekylvægt (g/mol) 620.066
MDL nummer MFCD00271009
InChI nøgle ZDYNTRMQDURVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum tris bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino lanthanum, bis trimethylsilyl azanide; lanthanum 3+, acmc-20ako2, lanthanum tris hexamethyldisilazide, lanthanum 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, lanthanum tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, lanthanum iii tris n,n-bis trimethylsiyl amide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, lanthanum 3+ salt 3:1
PubChem CID 6093756
IUPAC navn bis(trimethylsilyl)azanid;lanthan(3+)
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]lanthanum (III)
Smeltepunkt 149°C to 152°C
Farve Hvid
Flammepunkt 2°C (36°F)
Lineær formel [[(CH3)3Si]2N]3La
Mængde 1 g
FN nummer UN3396
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 620.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver