Få mere at vide
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III), 98%
Artikelnummer. 11418520
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11418520
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044359.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35789-03-8 | C18H57GdN3Si6 | 641.435 g/mol
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]gadolinium(III) bruges i mange asymmetriske katalyseapplikationer, handskerums- og Schlenk-teknikker bør anvendes for at forhindre eksponering af sjældne jordarters katalysator for luft og fugt, hvilket kan være skadeligt for reaktionsresultatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35789-03-8
Molekylær formel C18H57GdN3Si6
Molekylvægt (g/mol) 641.435
MDL nummer MFCD03427091
InChI nøgle SDYADEGNUOTJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris n n-bis trimethylsilyl amide gado
PubChem CID 131878399
IUPAC navn [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan;gadolinium
SMIL C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.[Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]gadolinium (III)
Smeltepunkt 161°C to 167°C
Lineær formel [[(CH3)3Si]2N]3Gd
Mængde 1 g
FN nummer UN3396
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 638.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver