Få mere at vide
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III), 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621125 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10621125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381580010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[N, N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
CAS 103457-72-3
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Farve Gul til Orange
Elementær analyse 32.5 to 34 % (C) 8.2 to 8.6 % (H)
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H54ErN3Si6
Lineær formel Er[N(Si(CH3)3)2]3
MDL nummer MFCD00271002
Mængde 1 g
Synonym bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
IUPAC navn bis(trimethylsilyl)azanid;erbium(3+)
Molekylvægt (g/mol) 648.42
PubChem CID 6098739
Formel vægt 648.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402-Opbevares et tørt sted.