Få mere at vide
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]erbium(III), 98%
Artikelnummer. 11448620
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448620 1 g 1g
11438620 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044421.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 103457-72-3 | C18H54ErN3Si6 | 648,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103457-72-3
Molekylær formel C18H54ErN3Si6
Molekylvægt (g/mol) 648.42
MDL nummer MFCD00271002
InChI nøgle ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
PubChem CID 6098739
IUPAC navn bis(trimethylsilyl)azanid;erbium(3+)
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]erbium (III)
Smeltepunkt 166 °C
Farve Pink (Pink)
Lineær formel [[(CH3)3Si]2N]3Er
Mængde 1 g
FN nummer UN3396
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 648.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver