Få mere at vide
Tris, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473541 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 11473541
Brand: MP Biomedicals 02103133.2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttig som buffer i en række biologiske systemer. Tris, MP Biomedicals bruges til pH-kontrol af kropsvæsker og i buffersystemer til elektroforese. Det er ultrarent, RNAse- og DNAse-frit og relativt ikke-hygroskopisk. Den kan tørres ved 100°
Tris har været nyttige som buffere i en lang række biologiske systemer. Det bruges til pH-kontrol in vitro og in vivo til kropsvæsker og i buffersystemer til elektroforeseapplikationer.
  • Anvendes i assays, der bruges til at karakterisere aktiviteten og kinetikken af de enzymer, der katalyserer SUMOylering af små ubiquitin-lignende proteiner (SUMO ) og SUMO-afhængige protein-protein-interaktioner
  • Anvendes som udgangsmateriale til polymerer, oxazoloner (med carboxylsyrer) og oxazolidiner (med aldehyder)
  • Udfælder ikke calciumsalte og er af værdi til at opretholde opløseligheden af mangansalte
  • Kan bruges til direkte standardisering af en stærk syreopløsning; ækvivalenspunktet kan bestemmes enten potentiometrisk eller ved anvendelse af en passende indikator såsom 3-(4-dimethylamino-1-naphthylazo)-4-methoxybenzensulfonsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (550mg/mL), ethylene glycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
Formel vægt 121.14
Procent renhed >99.9%
Grad Ultrapure