Få mere at vide
Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III) |
| Farve | Gul |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Emballage | Ampul |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 326.27 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |