Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris-maleat, 98%
Artikelnummer. 10721141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721141 100 g Glasflaske 100g
10677811 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721141 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 264971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    819.65 DKK / 100g
    Spare 135.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72200-76-1
Molekylær formel C4H11NO3·C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 237.21
MDL nummer MFCD00082442
InChI nøgle HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Synonym butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
PubChem CID 16218780
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; (Z)-but-2-endisyre
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-maleate
Navn note 98%
Smeltepunkt 104 °C til 106 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/10 ml
Formel vægt 237.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver