missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthan(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15436305
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15436305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039323.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 68959-87-5 | C24H33La | 460.43 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
CAS 68959-87-5
Farve Farveløs til gul
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel C24H33La
MDL nummer MFCD00145482
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Synonym lanthanum,tris 1,2,3,4,5-h-1-1-methylethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle BHWFVSOAOOHARF-UHFFFAOYNA-N
Molekylvægt (g/mol) 460.43
Formel vægt 460.43
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.