Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)nitromethan, 95%
Artikelnummer. 11328066
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328066 500 g 500g
11318066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13349.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 126-11-4 | C4H9NO5 | 151,12 g/mol
Tris(hydroxymethyl)nitromethan, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(hydroxymethyl)nitromethan, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-11-4
Molekylær formel C4H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 151.12
MDL nummer MFCD00007395
InChI nøgle OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl nitromethane, 2-hydroxymethyl-2-nitropropane-1,3-diol, 2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol, cimcool wafers, tris nitro, trimethylolnitromethane, isobutylglycerol, nitro, nitroisobutylglycerol, 1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitro, methane, trimethylolnitro
PubChem CID 31337
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-2-nitropropan-1,3-diol
SMIL OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)nitromethane
Smeltepunkt ∽160 °C (dekomponering)
Lineær formel (HOCH2)3CNO2
Mængde 500 g
Beilstein 742427
Merck Index 14,9753
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 151.12
Procent renhed 95%