Få mere at vide
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073639 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10172590
Brand: Fisher Chemical T/3710/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer 4679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Smeltepunkt 168.5°C
Kogepunkt 219°C
Farve Hvid
pH 10.4
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 121.14g/mol