Få mere at vide
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 168,5 °C |
| Kogepunkt | 219 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Pulver eller fast form |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 121,14 g/mol |