Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, ultraren, 99,9%
Artikelnummer. 15446989
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446989 1 kg 1kg
15456989 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446989 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65594.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.69 DKK
    892.65 DKK / 1kg
    Spare 173.04 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffere i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge dets permeabilitet. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose. Det fungerer som en forløber for fremstilling af polymerer, oxazoloner og oxazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffere i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge dets permeabilitet. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose. Det fungerer som en forløber for fremstilling af polymerer, oxazoloner og oxazolidiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, chloroform og alkalisk opløsning.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smeltepunkt 167 °C til 172 °C
Kogepunkt 219 °C til 220 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.35
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Renhedsgrad noter Ultrapure
Beilstein 741883
Merck Index 149772
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, kloroform og alkalisk opløsning.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.9%