Få mere at vide
TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE
Brand: Serva Electrophoresis 3718603
TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE
Sikkerhed og håndtering
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.