Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, molekylærbiologigrad, 99,9 %
Artikelnummer. 15460167
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15460167
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61062.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Kogepunkt 219°C to 220°C (10mmHg)
Farve Hvid
Tæthed 1.353
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Beilstein 741883
Merck Index 14,9772
Opløselighedsinformation Freely soluble in water
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.9%
Grad Molekylær biologi