Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, molekylærbiologigrad, 99+%
Artikelnummer. 15488679
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488679 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15488679 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67233.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.75 DKK
    495.65 DKK / 100g
    Spare 55.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler
  • På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
CAS 1185-53-1
Smeltepunkt ∽152 °C (dekomponering)
Farve Hvid
pH 3,5 til 5,0
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Molekylær formel C4H12ClNO3
MDL nummer MFCD00012590
Beilstein 3675235
Synonym TRIS hydrochloride; 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
Formel vægt 157.6
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi