Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10421271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421271 250 g Plastflaske 250g
10093020 100 g Plastflaske 100g
10358360 1 kg Plastflaske 1kg
10032593 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10421271 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228032500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H11NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 157.6
MDL nummer MFCD00012590
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Smeltepunkt 150,0 °C til 153,0 °C
Farve Hvid
pH 3,5 til 5 (1% soln. ved 25 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2)3CNH2·HCl
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation (1% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 157.6
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller