Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10032593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10032593
Brand: Thermo Scientific Chemicals 228030051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H11NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 157.6
MDL nummer MFCD00012590
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Smeltepunkt 150.0°C to 153.0°C
Farve Hvid
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plast tromle
Lineær formel (HOCH2)3CNH2·HCl
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear colorless
Formel vægt 157.6
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller