Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 11420203
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420203 250 g -
11410203 50 g 50g
11400203 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420203 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11379.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.30 DKK
    778.65 DKK / 250g
    Spare 154.65 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid bruges som en komponent i bufferopløsninger inden for biologi, biokemi og molekylærbiologi. Det bruges også til krystallisation af proteiner ved forskellige pH-værdier. Yderligere hæmmer det motoriske reaktioner på adrenerg motorisk nervestimulation i glatte muskler. Ud over dette bruges det i coelomisk væske og i cortland medium til at opbevare ubefrugtede regnbueørredæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid anvendes som en komponent i bufferopløsninger inden for biologi, biokemi og molekylærbiologi. Det bruges også til krystallisation af proteiner ved forskellige pH-værdier. Yderligere hæmmer det motoriske reaktioner på adrenerg motorisk nervestimulation i glatte muskler. Ud over dette bruges det i coelomisk væske og i cortland medium til at opbevare ubefrugtede regnbueørredæg.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00012590
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Smeltepunkt ∼152 °C (dekomponering)
pH 3,5 til 5,0
Lineær formel (HOCH2)3CNH2·HCl
Mængde 250 g
Beilstein 3675235
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 157.6
Procent renhed ≥99%