Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+%
Beskrivelse
Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid bruges som en komponent i bufferopløsninger inden for biologi, biokemi og molekylærbiologi. Det bruges også til krystallisation af proteiner ved forskellige pH-værdier. Yderligere hæmmer det motoriske reaktioner på adrenerg motorisk nervestimulation i glatte muskler. Ud over dette bruges det i coelomisk væske og i cortland medium til at opbevare ubefrugtede regnbueørredæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid anvendes som en komponent i bufferopløsninger inden for biologi, biokemi og molekylærbiologi. Det bruges også til krystallisation af proteiner ved forskellige pH-værdier. Yderligere hæmmer det motoriske reaktioner på adrenerg motorisk nervestimulation i glatte muskler. Ud over dette bruges det i coelomisk væske og i cortland medium til at opbevare ubefrugtede regnbueørredæg.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼152 °C (dekomponering) |
| pH | 3,5 til 5,0 |
| Lineær formel | (HOCH2)3CNH2·HCl |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3675235 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 157.6 |
| Procent renhed | ≥99% |