Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 1 M stamopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15430317
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15430317 1 L
1 options
Artikelnummer. 15430317 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63636.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.77 DKK
    628.65 DKK / 1 L
    Spare 69.12 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris, hydrochlorid er almindeligt anvendt som en bufferkomponent til phenolekstraktion af DNA eller RNA og en bufferkomponent til adskillelse og stabling af geler i karakteriseringen af proteinprodukter ved SDS-PAGE. Tris, Hydrochlorid er også blevet brugt sammen med urinstof som en metode til antigensøgning i immunhistokemi. I glat muskulatur Tris er hydrochlorid blevet observeret at hæmme motoriske reaktioner på adrenerg motorisk nervestimulation. Anvendelser omfatter også pH-kontrol i buffersystemer til elektroforeseapplikationer. Tris er blevet brugt som udgangsmateriale for polymerer, oxazoloner (med carboxylsyrer) og oxazolidiner (med aldehyder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Farve Farveløs
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
MDL nummer MFCD00012590
Koncentration 1 M stamopløsning
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand.
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
pH 8.0
Mængde 1 L
Fysisk form Væske