Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 1 M opløsning, pH 8,0, RNase fri
Artikelnummer. 15445785
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445785 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15445785 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60080.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris bruges til pH-kontrol i buffersystemer til elektroforeseapplikationer. Tris bruges i assays, der bruges til at karakterisere aktiviteten og kinetikken af de enzymer, der katalyserer SUMOylering af små ubiquitin-lignende proteiner (SUMO ) og SUMO-afhængige protein-protein-interaktioner. Bruges også som buffere i en lang række biologiske systemer. Det er blevet brugt som udgangsmateriale for polymerer, oxazoloner (med carboxylsyrer) og oxazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Farve Farveløs
Navn note RNAse-fri
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
MDL nummer MFCD00012590
Koncentration 1M soln.
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
pH 8.0
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske