Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 1M opløsning, pH 7,4, RNase fri
Artikelnummer. 15415805
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415805 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15415805 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62848.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.46 DKK
    549.65 DKK / 250ml
    Spare 60.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris bufret saltvand (TBS ) er en pH-stabiliserende opløsning, der anvendes til western blot og ELISA procedurer. Det bruges som en praktisk forberedt buffer til brug i forskellige applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Farve Farveløs
Navn note RNAse-fri
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
MDL nummer MFCD00012590
Koncentration 1M soln.
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 157.594
PubChem CID 93573
pH 7.4
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske