Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, ACS, 99,8-100,1% (Analyse, tørret basis)
Artikelnummer. 11398287
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398287 50 g 50g
11388287 250 g 250g
11308297 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031801.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffer i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge permeabiliteten. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose. Det fungerer som en forløber for fremstilling af polymerer, oxazoloner og oxazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smeltepunkt 171 °C til 172 °C
Tæthed 1.353 g/mL
Kogepunkt 219 °C til 220 °C (10 mmHg)
Assay Procent Noter (Analyse, tørret basis)
Mængde 50 g
Beilstein 741883
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9772
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, kloroform og alkalisk opløsning.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99,8 til 100,1 %
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk