Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, ACS, 99,8-100,1% (Analyse, tørret basis)
Beskrivelse
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffer i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge permeabiliteten. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose. Det fungerer som en forløber for fremstilling af polymerer, oxazoloner og oxazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Smeltepunkt | 171 °C til 172 °C |
| Tæthed | 1.353 g/mL |
| Kogepunkt | 219 °C til 220 °C (10 mmHg) |
| Assay Procent Noter | (Analyse, tørret basis) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 741883 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9772 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, kloroform og alkalisk opløsning. |
| Vis mere |