Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, 99.8-100.1% (Assay, dried basis)
Artikelnummer. 11308297
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11308297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031801.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffer i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge permeabiliteten. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose. Det fungerer som en forløber for fremstilling af polymerer, oxazoloner og oxazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smeltepunkt 171°C to 172°C
Tæthed 1.353 g/mL
Kogepunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Assay Procent Noter (Analyse, tørret basis)
Mængde 1 kg
Beilstein 741883
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9772
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99.8 to 100.1%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk