Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanacetatsalt, 99 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt |
| Absorbans | Maks. 0,5 (c=50, vand) ved 290 nm |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | (1 g/ml i vand) Klar, farveløs |
| Formel vægt | 181.19 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |