Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99% Artikelnummer.: 11468407
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99%
Artikelnummer. 11468407
2500 g, 2500g
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11468407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18494.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffere i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge dets permeabilitet. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffere i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge dets permeabilitet. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, chloroform og alkalisk opløsning.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris baseVis mereVis mindre
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Tæthed 1.353
Kogepunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Mængde 2500 g
Beilstein 741883
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9772
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10202004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/03/5525 ArtikelnummerA18494.0E, A18494.36, A18494.22
Partinummer10256425 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/09/2025 ArtikelnummerA18494.0E, A18494.36, A18494.22
Partinummer10253010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/11/2024 ArtikelnummerA18494.0E, A18494.36, A18494.22
Partinummer10250374 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerA18494.0E, A18494.36, A18494.22
Partinummer5005H11M CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/07/2022 ArtikelnummerA18494.0E, A18494.36, A18494.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99% >