Få mere at vide
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99%
Artikelnummer. 11448407
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448407 100 g 100g
11458407 500 g 500g
11468407 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18494.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffere i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge dets permeabilitet. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(hydroxymethyl)aminomethan bruges som buffere i biokemi og molekylærbiologiske laboratorier. Det bruges som en primær standard til at standardisere syreopløsninger til kemisk analyse. Det finder anvendelse i cellemembraner for at øge dets permeabilitet. Som et alternativ til natriumbicarbonat anvendes det til behandling af metabolisk acidose.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, chloroform og alkalisk opløsning.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Tæthed 1.353
Kogepunkt 219 °C til 220 °C (10 mmHg)
Lineær formel (HOCH2)3CNH2
Mængde 100 g
Beilstein 741883
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9772
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethylenglycol, methanol, ethanol, dimethylformamid, acetone, ethylacetat, olivenolie, kloroform og alkalisk opløsning.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99%