Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99+%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Absorbans | (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette), (40 % vandig opløsning) (1 cm kuvette) ved 0 nm, 0,2 maks. ved 290 nm |
| Smeltepunkt | >168,5 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 10,0 til 11,5 (5 % vandig opl.) |
| Kogepunkt | 219,0 °C til 220,0 °C (10,0 mmHg) |
| Antændelsesrest | 0,1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plast tromle |
| Vis mere |